Documentos clave
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-890-0
Ensayo:
≥85.0% (iodometric)
Formulario:
powder
solubilidad:
250 g/L (slow decomposition)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥85.0% (iodometric)
Formulario
powder
temp. de autoignición
>200 °C
potencia
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
250 g/L (slow decomposition)
densidad
2.5 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1250 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Ligadura / enlace
Replaces: SX0530; SX0530-1
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C