Documentos clave
1.05786
Supelco
HPTLC plates, Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Cellulose HPTLC Sheets
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cellulose matrix
glass support
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
envase
pkg of 50 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
60-110 μm
placa L × An
20 cm × 10 cm
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
50 Glass plates 20 x 10 cm
Aplicación
Glass HPTLC Cellulose plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Ligadura / enlace
Replaces: 5786-6; 5786