1.05548
Láminas de aluminio para HPTLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinónimos:
Placas para HPTLC de gel de sílice F₂₅₄
About This Item
Productos recomendados
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 hojas de aluminio 20 x 20 cm
Application
- Nuevo método de HPTLC validado para el análisis de dos mezclas binarias que contienen clorhidrato de tamsulosina con agentes antimuscarínicos: se presenta un nuevo método de HPTLC utilizando láminas de aluminio y gel de sílice 60 F₂₅₄ para analizar mezclas binarias de clorhidrato de tamsulosina con antimuscarínicos. Este método garantiza una separación precisa y eficiente de los componentes (El-Kimary et al., 2018).
- Desarrollo y validación de un método cromatográfico en capa fina de alto rendimiento para la determinación simultánea de dos mezclas binarias que contienen ketorolaco trometamina con clorhidrato de fenilefrina y con Febuxostat.: en esta investigación se desarrolló un método de HPTLC validado en láminas de aluminio recubiertas con gel de sílice 60 F₂₅₄ para la determinación simultánea de ketorolaco trometamina con clorhidrato de fenilefrina y con Febuxostat, demostrando una gran exactitud y precisión (El Yazbi et al., 2016).
- Determinación mediante HPTLC de tres gliptinas en mezclas binarias con metformina: el artículo demuestra el uso de láminas de aluminio de HPTLC con gel de sílice 60 F₂₅₄ para la determinación de tres gliptinas en mezclas binarias con metformina, enfatizando la eficacia y la fiabilidad del método′ (El-Kimary et al., 2016).
- Métodos de HPLC y HPTLC validados para la determinación simultánea de colchicina y kelina en formulaciones farmacéuticas: en este artículo se detallan los métodos de HPTLC en láminas de aluminio y gel de sílice 60 F₂₅₄ validados para la determinación simultánea de colchicina y kelina, proporcionando un enfoque analítico robusto y preciso (Hadad et al., 2013).
Linkage
Sustituye a: 5548-7; 5548
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 5 - 7 µm
Grosor de capa: 150 - 200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 30 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba de color
valores de hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
17 - 22
- Ceres negro G, prueba de color, lipófilo: 38 - 43
- Ceres violeta brn, prueba de color, lipófilo: 58 - 64
número de separación
- prueba de color, lipófilo:
≥ 10,0
B) Prueba de esteroides
valores del hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides:
23 - 29
- Reichstein S, prueba de esteroides: 36- 45
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 43 - 52
número de separación
- prueba de esteroides:
≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluyente A) Tolueno (humedad rel. 45 %)
Eluyente B) Etilacetato/Tolueno (95+5 v/v; humedad rel. 20 % )
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 5 - 7 µm
Grosor de capa: 150 - 200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 30 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba de color
valores de hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
17 - 22
- Ceres negro G, prueba de color, lipófilo: 38 - 43
- Ceres violeta brn, prueba de color, lipófilo: 58 - 64
número de separación
- prueba de color, lipófilo:
≥ 10,0
B) Prueba de esteroides
valores del hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides:
23 - 29
- Reichstein S, prueba de esteroides: 36- 45
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 43 - 52
número de separación
- prueba de esteroides:
≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluyente A) Tolueno (humedad rel. 45 %)
Eluyente B) Etilacetato/Tolueno (95+5 v/v; humedad rel. 20 % )