Documentos
1.05108
Supelco
Fosfato de potasio monobásico
99.995% anhydrous basis, Suprapur®
Sinónimos:
Fosfato de potasio monobasic, Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Fórmula lineal:
KH2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-913-4
NACRES:
NB.21
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
assay
≥99.5% (alkalimetric)
99.995% anhydrous basis
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
  • La biocatálisis con eliminación del producto in situ mejora la producción del ácido p-cumárico: en esta investigación se demuestra la utilidad del fosfato de potasio monobásico en reacciones biocatalíticas, particularmente para mejorar la producción de ácido p-cumárico, un compuesto importante en diversas aplicaciones bioquímicas (Virklund et al., 2024).
  • Desbloqueo del potencial del biocarbón: el fosfato de potasio monobásico se utiliza para mejorar la capacidad de adsorción de los compuestos de biocarbón para eliminar metales pesados como Pb(II) y Cd(II) del agua, destacando su eficacia en las estrategias de limpieza medioambiental (Li et al., 2024).
  • Partición de la quitinasa recombinante de Nicotiana benthamiana mediante un sistema acuoso de dos fases: se demuestra la aplicación del fosfato de potasio monobásico en sistemas acuosos de dos fases para la partición eficiente de enzimas, lo cual es crucial para aplicaciones biotecnológicas e industriales (Tue et al., 2024).
  • Efecto de la difusión de K(+) sobre la hidratación del cemento fosfato de potasio y magnesio: se explora el papel del fosfato de potasio monobásico en los procesos de hidratación de los cementos de fosfato de potasio y magnesio, proporcionando información valiosa para la ciencia de la construcción y los materiales (Leng et al., 2024).
  • Desbloqueo de la caja de herramientas de la naturaleza: en este estudio se demuestra cómo el fosfato de potasio monobásico puede ser utilizado para optimizar las condiciones de producción de proteínas recombinantes, mejorando los rendimientos y agilizando los procesos de producción en biofabricación (Rajak et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: 5108-1; 5108-2; 5108
Analysis Note
Pureza (metálica): ≥ 99,995 %
Valoración (acidimétrica): ≥ 99,5 %
Absorbancia espec. A a 260 nm (2 cm, al 10 % , agua): ≤ 0,010
Cloruros (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 30 ppm
As (Arsénico): ≤ 0,1 ppm
Ba (Bario): ≤ 5,0 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,005 ppm
(Ce (Cerio): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cu (Cobre): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europio): ≤ 0,010 ppm
Fe (Hierro): ≤ 0,10 ppm
Hg (Mercurio): ≤ 0,05 ppm
La (Lantano): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,50 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 0,010 ppm
Na (Sodio): ≤ 20,0 ppm
Ni (Níquel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Plomo): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samario): ≤ 0,010 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 0,50 ppm
Tl (Talio): ≤ 0,01 ppm
Y (Itrio): ≤ 0,010 ppm
Yb (Yterbio): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cinc): ≤ 0,005 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c