1551139
USP
Fosfato de potasio monobasic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
monobasic potassium phosphate
fabricante / nombre comercial
USP
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)