Documentos clave
1.03702
Supelco
Agua
suitable for GC/MS, SupraSolv®
Sinónimos:
DI water, Deionized water
Seleccione un Tamaño
2.5 L
US$ 73,40
US$ 73,40
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 L
US$ 73,40
About This Item
Fórmula lineal:
H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
41104213
NACRES:
NA.03
bp:
100 °C (lit.)
US$ 73,40
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Agua, for gas chromatography MS SupraSolv®
presión de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
SupraSolv®
Formulario
liquid
técnicas
GC/MS: suitable
impurezas
≤30 ppb TOC
residuo de evap.
≤5.0 mg/L
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 5.0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
disolvente
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Contenido relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La cromatografía de gases separa los compuestos volátiles de la fase gaseosa y se aplica en diversas industrias para el control de calidad.
Questions
  1. Do you know the resistivity value @ 25°C?
    1 answer
    1. Unfortunately, resistivity is not a tested parameter for this product. It would need to be determined empirically.