Documentos clave
1.00837
Supelco
Metanol
99% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
Número índice de la CE:
200-659-6
NACRES:
NA.03
bp:
64.7 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Metanol, for gas chromatography MS SupraSolv®
densidad de vapor
1.11 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
potencia
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
36 %
técnicas
GC/MS: suitable
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosidad cinemática
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 9.7 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SupraSolv MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Aplicación
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Nota de análisis
Evaporation Number: 1.9
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
disolvente
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5
Contenido relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La cromatografía de gases separa los compuestos volátiles de la fase gaseosa y se aplica en diversas industrias para el control de calidad.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf