Documentos clave
1.02733
Supelco
Copper(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Copper(II) chloride dihydrate, Copper dichloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Cu · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
170.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-210-2
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (iodometric)
Formulario
solid
potencia
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
3.0-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
598 °C
solubilidad
757 g/L
densidad
2.53 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1070 kg/m3
trazas de anión
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
N: ≤0.003%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.004%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
  • Chitosan-based film supported copper nanoparticles: A potential and reusable catalyst for the reduction of aromatic nitro compounds.: This study investigates the application of copper(II) chloride dihydrate in the development of chitosan-based films embedded with copper nanoparticles, which serve as an effective and reusable catalyst for the reduction of aromatic nitro compounds. The process highlights the potential of copper(II) chloride dihydrate in catalytic applications within analytical chemistry, providing a sustainable approach to chemical reactions (de Souza JF et al., 2017).
Ligadura / enlace
Replaces: CX2150; CX2150-1; CX2150-5
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 3.8
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.004 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph. Eur.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable