Saltar a
1.02491
Chemizorb® H⁺
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
Quality Segment
mp
1093 °C
General description
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Preparation Note
Store at +5°C to +30°C.
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.038741.015961.12576
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
1093 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
pH
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chemizorb® H⁺
Clase de almacenamiento
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
102491300004054839478659
102491901604054839478666