Saltar a
1.01596
Chemizorb® OH⁻
Sinónimos:
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
47131905
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder (or fine grains)
bulk density
30‑70 g/100 mL
storage temp.
no temp limit
General description
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Analysis Note
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.024911.038741.02051
form
powder (or fine grains)
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
bulk density
30‑70 g/100 mL
bulk density
-
bulk density
85 - 100 g/100 mL
bulk density
120 kg/m3
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
101596100004022536977379