Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form crystalline |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| product line EMPROVE® API | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency - | agency reag. Ph. Eur. |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 600 | Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de calcio dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024659029 | 04027269390556 |
| 1024659525 | 04027269676919 |
| 1024650001 | 04027269430252 |
| 1024651000 | 04054839392184 |