Merck
1.04935
SAFC
Cloruro de potasio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 508
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
KCl
Número de CAS:
Peso molecular:
74.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E508
EC Index Number:
231-211-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
solubility
347 g/L
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El cloruro de potasio es una sal mineral que se utiliza para una amplia gama de aplicaciones en la industria farmacéutica y alimentaria. Las aplicaciones farmacéuticas son, por ejemplo, el tratamiento de la hipopotasemia o servir como componente de las disoluciones isotónicas para infusión. Además, el cloruro de potasio también puede servir como fortalecedor y potenciador del sabor para alimentos sólidos y líquidos.
Puede utilizarse para la preparación de disolución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.