12022
Cloruro de calcio dihydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
grado
puriss.
Ensayo
99-103%
Formulario
powder or crystals
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E509
impurezas
≤0.0001% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as CaO)
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5% in water)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
fluoride (F-): ≤40 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?