T1378
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
Sinónimos:
Base Trizma®, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Productos recomendados
product name
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), crystalline
description
aminopeptidase substrate
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
absorption
≤0.4 at 290 at 40%
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Además, Tris ayuda a mejorar la permeabilidad de las membranas celulares. Este compuesto es indispensable en laboratorios donde se utiliza para preparar tampones compatibles con los líquidos biológicos, actuar como disolución de pH estándar y facilitar procedimientos tales como los análisis de la lactato deshidrogenasa, la hibridación in situ y la extracción de proteínas de las células.
Application
- como amortiguador para la preparación de muestras en un estudio que implicaba un enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA)
- como amortiguador para la preparación de muestras en investigación que requiere inmunohistoquímica e inmunofluorescencia
Features and Benefits
- Adecuado para investigación biológica y bioquímica
- Amortiguación eficaz a partir de pH 7-9 (25 °C) con un pKa de 8,1 (25 °C)
Other Notes
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Legal Information
Comparable product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1