Documentos clave
1.02276
Supelco
Ammonium cerium(IV) nitrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ammonium cerium(IV) nitrate, di-Ammonium-hexanitratocerate(IV), Cerium(IV) ammonium nitrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
Número de CAS:
Peso molecular:
548.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
240-827-6
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
Formulario
crystalline
potencia
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L in H2O)
mp
>400 °C
solubilidad
919-1020 g/L
densidad
2.49 g/cm3 at 24 °C
densidad aparente
1200 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ce+4].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].N.N
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Clave InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • A chemiluminescence method for screening of fluoroquinolones in milk samples based on a multi-pumping flow system.: This study presents a method for detecting fluoroquinolones in milk, using a multi-pumping flow system integrated with chemiluminescence detection facilitated by ammonium cerium(IV) nitrate. The research highlights the application of ammonium cerium(IV) nitrate in enhancing chemiluminescence and improving detection limits in food safety assays (Vakh et al., 2019).
Nota de análisis
Assay (potentiometric, (NH₄)₂ [Ce(NO₃)₆!: ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3