1.10110
Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)-1-piperacinil]-etanosulfónico
Buffer substance HEPES EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
HEPES, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
feature
RNase and DNase free
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.0-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
212.6 °C
solubility
703.6 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
560 kg/m3
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
La calidad del tampón es vital para el éxito de los procesos biofarmacéuticos, porque las disoluciones tampón son indispensables en casi cada etapa de producción.
Nuestra amplia cartera de materiales amortiguadores fabricados bajo los controles adecuados se adapta a sus necesidades. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Legal Information
also commonly purchased with this product
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c