Saltar a
A4474
L-arginina
Sinónimos:
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 181,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 478,00
10 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.870,00
25 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 6.330,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
EC Number:
200-811-1
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
MDL number:
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizadoSolicitar una muestra
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
>98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Application
La L-arginina es un aminoácido no esencial. Se utiliza como componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Biochem/physiol Actions
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
137279A8094PHL82307
L-arginina
SAFC
A4474
L-arginina
L-arginina phyproof® Reference Substance
PHL82307
L-arginina
description
-
description
EMPROVE® EXPERT, EP, USP
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
phyproof® Reference Substance
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
-
biological source
non-animal source
biological source
non-animal source
biological source
non-animal source
biological source
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
endotoxin, residual solvents
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
assay
>98.5%
assay
>98.5%
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-arginina
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)