Merck
53189
Millipore
Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant Green Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
MLCB AGAR, Mannitol Lysine Agar
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 209,00
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 209,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.0 g
briliant green, 0.0125 g/L
crystal violet, 0.010 g/L
ferric ammonium citrate, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
mannitol, 3.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 4.0 g/L
sodium thiosulfate, 4.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
nonselective and differential for Salmonella spp.
Aplicación
Mannitol Lysine Agar is used for selective isolation of Salmonella species other than Salmonella Typhi and Salmonella Paratyphi A.
Nota de preparación
Suspend 49.02 grams in 1000 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. DO NOT AUTOCLAVE. Cool to 45-50°C. Mix well and pour into sterile Petri plates.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)