1.09218
Gram′s crystal violet solution
for the Gram staining method
Formulario
liquid
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
temperatura de transición
flash point 47 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
A bottle with 500 ml Gram′s crystal violet solution is sufficient for staining up to 250 slides. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
gram-positve microorganisms: blue-violet
gram-negative microorganisms: pink to red
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C