Documentos clave
1.00684
Supelco
Sulfanilic acid
for elemental analysis
Sinónimos:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
173.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-482-5
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for elemental analysis
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>400 °C
potencia
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubilidad
10 g/L
densidad
1.485 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
620 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for elemental analysis
Aplicación
Sulfanilic acid standard for elemental analysis for analysis. CAS 121-57-3, EC Number 204-482-5, chemical formula NH₂C₆H₄SO₃H.
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum)conformsC content (mean value fivefold determination)41.3 - 41.8 %H content (mean value fivefold determination)3.9 - 4.3 %N-content (mean value fivefold determination)7.7 - 8.3 %O content (mean value fivefold determination)27.5 - 28.5 %S content (mean value fivefold determination)18.2 - 18.8 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %Suitable for determination of C,H,N,O,S
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable