Documentos clave
8.22338
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
for synthesis
Sinónimos:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
173.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-482-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
>400 °C
potencia
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubilidad
water: 10 g/L at 20 °C
densidad
1.485 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
620 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1