Documentos
07-1210
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor del IP3
from rabbit
Sinónimos:
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
pig, human, bovine, rabbit, mouse, canine, dog, rat
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITPR1(3708)
General description
La familia de receptores del InsP3 (1,4,5-trisfosfato de inositol) son canales intracelulares de Ca2+ activados por el segundo mensajero InsP3. Hay al menos tres tipos de receptor, con distintos perfiles de expresión específicos de los tejidos y ubicaciones subcelulares; se piensa que el perfil exacto de subtipo transmite respuestas precisas de liberación de Ca2+. La liberación de Ca2+ de las reservas intracelulares es el desencadenante de muchas respuestas celulares, entre ellas la contracción muscular. La actividad del receptor está sujeta a la regulación retroactiva por la concentración de Ca2+, ya que concentraciones citosólicas elevadas de Ca2+ cierran el canal. La fosforilación del receptor por la PKA y la PKG aumenta la liberación de Ca2+.
Specificity
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Reacciona con el dominio citoplásmico C-terminal de los receptores Tipo 1, 2 y 3 del IP3. Se ha demostrado que los receptores de IP3 desempeñan un papel importante en la regulación de la liberación de Ca2+ desde los sitios de almacenamiento interno durante la activación celular. AB1622 reacciona con el receptor de IP3 (PM aprox. 260 kDa) aislado de una variedad de tipos celulares (por ejemplo, linfocitos, macrófagos, granulocitos, fibroblastos, células epiteliales, endoteliales, músculo esquelético, músculo cardíaco y tejidos cerebrales).
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido sintético (KDSTEYTGPESYV) correspondiente al C-terminal del receptor humano de tipo 1 del IP3.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Este anticuerpo anti-receptor del IP3 está validado para utilizarse en WB, IF, IH(P), ELISA, IP, RIA para la detección del receptor de IP3.
Inmunohistoquímica (parafina): tinción del receptor IP3 en el cerebelo de rata; el tejido fue pretratado con tampón citrato, pH 6,0. Un lote anterior de este anticuerpo se diluyó 1:100, utilizando detección IHC-Select con HRP-DAB.
Inmunofluorescencia: dilución 1:20 a 1:200 de un lote anterior. Fijación de luz, PFA al 2 %, fijación de etanol al 90 %; se precisa visualización por microscopia confocal, ya que la detección por microscopia fluorescente convencional no es adecuada para detectar el IP3R. Debido a la intensidad de los láseres confocales, se recomienda encarecidamente el uso de un agente antidecoloración, como DABCO.
ELISA: se utilizó una dilución 1:2 000 de un lote anterior en ELISA.
Inmunoprecipitación: se utilizó una dilución 1:200 de un lote anterior en inmunoprecipitación.
Citometría de flujo: se utilizó una dilución 1:1 000 de un lote anterior en citometría de flujo.
Radioinmunoanálisis: se utilizó una dilución 1:10 000 de un lote anterior en radioinmunoanálisis.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Comunicación mediante GPCR, AMPc/GMPc y calcio
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados RAW 264.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500-1 000 de este lote detectó el receptor del IP3 en 10 μg de lisados de RAW 264.
Target description
~260 kDa
Linkage
Sustituye a: AB1622
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene fosfato sódico 10 M, NaCl 0,150 mM y azida sódica al 0,01 %, pH 7,5.
Presentación: Purificada
Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células RAW264
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
The involvement of the cytoskeleton in regulating IP3 receptor-mediated internal Ca2+ release in human blood platelets.
Bourguignon, L Y, et al.
Cell Biology International, 17, 751-758 (1993)
Identification of an IP3 receptor in endothelial cells.
Bourguignon, L Y, et al.
Journal of Cellular Physiology, 159, 29-34 (1994)
L Y Bourguignon et al.
The Journal of biological chemistry, 268(10), 7290-7297 (1993-04-05)
Mouse T-lymphoma cells contain a unique type of internal vesicle which bands at the relatively light density of 1.07 g/cc. These vesicles do not contain any detectable Golgi, endoplasmic reticulum, plasma membrane, or lysosomal marker protein activities. Binding of [3H]inositol
Hongwei Dou et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 52(10), 1377-1384 (2004-09-24)
The endolymph in the endolymphatic sac (ES) is acidic (pH 6.6-7). Maintaining this acidic lumen is believed to be important for the normal function of the ES. The acid-base regulation mechanisms of the ES are unknown. Here we investigated the
Egor A Turovsky et al.
International journal of molecular sciences, 22(10) (2021-06-03)
Various types of cells demonstrate ubiquitous rhythmicity registered as simple and complex Ca2+-oscillations, spikes, waves, and triggering phenomena mediated by G-protein and tyrosine kinase coupled receptors. Phospholipase C/IP3-receptors (PLC/IP3R) and endothelial NO-synthase/Ryanodine receptors (NOS/RyR)-dependent Ca2+ signaling systems, organized as multivariate