T1270
Tiamina hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Aneurina hydrochloride, Vitamina B1 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
mol peso
Mw 337.27 g/mol
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
color
white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
agriculture
cadena SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- of the vitamin-concentrated stock solution for the preparation of Hv-Ca medium for culturing Haloferax volcanii
- of the tris-acetate-phosphate (TAP) medium for culturing Chlamydomonas nivalis
- of modified Bold 3N medium for culturing Chlorella minutissima
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.