07-2050
Anti-DNMT3A2 Antibody
from rabbit
Sinónimos:
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNA MTase HsaIIIA, DNA cytosine methyltransferase 3 alpha, DNA cytosine methyltransferase 3A2, DNA methyltransferase HsaIIIA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DNMT3A(1788)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
This antibody was shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Immunocytochemistry:
This antibody detects DMNT3A2 in the nuclei of NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial to pellet the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
L6, NIH/3T3, HeLa, or A431 cells.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable