05-1050X
Anti-Phosphotyrosine Antibody, 4G10® Platinum
clone 4G10, Upstate®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G10, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
all
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
General Post-translation Modification
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
NOTE: DO NOT FREEZE.
For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. If the product has accidentally been frozen and thawed, spin it at 13,000 x g for 10 minutes at 2-8°C. Save the supernatant for application.
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable