Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
La introducción de los anticuerpos anti-fosfotirosina es uno de los eventos significativos en la investigación de la transducción de la señal. Antes de que se dispusiera de anticuerpos anti-fosfotirosina, la tirosil fosforilación de proteínas y enzimas se investigaba mediante peligrosos y largos experimentos radioactivos. Los anticuerpos anti-fosfotirosina se utilizan normalmente en la inmunoelectrotransferencias después de la inmunoprecipitación de las proteínas marcadas para medir la tirosil fosforilación de las proteínas. Los anticuerpos anti-fosfotirosina se utilizan también directamente en el lisado celular para examinar el cambio global del nivel de fosforilación de tirosinas en respuesta a varios tratamientos.
Immunogen
Application
Comunicación molecular
2-4 μg de un lote anterior inmunoprecipitó cuantitativamente las proteínas que contenían fosfotirosina en el lisado de un cultivo confluente (placa de 10 cm) de células que expresaban una tirosina cinasa activada. Para conservar la fosfotirosina, añada: ortovanadato de sodio 0,2 mM a la disolución tampón de lisis.
Modificación postraduccional general
Biochem/physiol Actions
Physical form
Anticuerpo monoclonal de ratón IgG2bκ producido in vitro por hibridoma ratón-ratón 4G10 (FOX-NY [NS-1 derivado] mieloma x células de bazo).
Preparation Note
NOTA: NO CONGELAR.
Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original antes de retirar la tapa. Si el producto se ha congelado y descongelado accidentalmente, centrifúguelo a 13.000 g durante 10 minutos a 2-8ºC. Guarde el sobrenadante para la aplicación.
Analysis Note
Control de antígeno positivo: nº de referencia 12-302, lisado de células A431 estimuladas por EGF. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
0,5-2 μg/ml de este lote detectaron proteínas tirosina-fosforiladas en un lisado RIPA modificado de células de carcinoma A431 humano tratadas con EGF (Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-fosfotirosina, clon 4G10 ®
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c