Merck
V-066
Supelco
Retinol-13C3 solution
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C17H30O
Peso molecular:
3723.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Clave InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Información legal
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)