Merck
731234
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6)
Seleccione un Tamaño
2 MG
US$ 344,00
5 MG
US$ 827,00
10 MG
US$ 1.540,00
US$ 344,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 MG
US$ 344,00
5 MG
US$ 827,00
10 MG
US$ 1.540,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29D6H44O2
Número de CAS:
Peso molecular:
436.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 344,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
Clave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6) is also known as vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6) that can be used as an internal standard. It is utilized to determine α-tocopherol (α-T) concentration in different biopharmaceutical samples using liquid chromatography-diode array detector on-line ESI-MS/MS.[1]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ultrafast determination of vitamin E using LC-ESI-MS/MS for preclinical development of new nutraceutical formulations
Villaseca-Gonzalez N, et al.
Bioanalysis, 10(4), 215-227 (2018)