S-089
UR-144 4-Hydroxypentyl metabolite
certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=CN(CCCC(O)C)C3=CC=CC=C32
InChI
1S/C21H29NO2/c1-14(23)9-8-12-22-13-16(15-10-6-7-11-17(15)22)18(24)19-20(2,3)21(19,4)5/h6-7,10-11,13-14,19,23H,8-9,12H2,1-5H3
Clave InChI
YHFHYHZNLCEAAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)