Documentos clave
672112
Sigma-Aldrich
Urokinase, Human Urine
Sinónimos:
Urokinase, Human Urine, uPA
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 9887
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized solid
actividad específica
≥100,000 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native urokinase from human urine. A thrombolytic agent that converts plasminogen to plasmin. A mixture of high molecular weight (54 kDa) and low molecular weight (33 kDa) urokinase.
Note: 1 unit = 1 CTA unit = 0.7 Ploug units. 1 KU = 1000 units.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme equal to an international standard tested by the fibrinolytic method of Johnson, et al.
Forma física
Lyophilized from 200 mM mannitol, 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 0.1% PEG, pH 7.5.
Nota de preparación
Prepared from urine of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C.
Reconstitute in distilled H₂O
Otras notas
Bell, W.R. 1975. Semin. Thromb. Res.2, 1.
Johnson, A.J., et al. 1969. Thromb. Diath. Haemorrh. 21, 259.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3