Merck
S-054
Supelco
JWH-018 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H23NO2
Peso molecular:
357.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=CN(CCCCCO)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H23NO2/c26-16-7-1-6-15-25-17-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-8-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-5,8-14,17,26H,1,6-7,15-16H2
Clave InChI
UGHBAICDASCCIQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A primary urinary metabolite of JWH-018, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture K2 or Spice. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxy metabolite of JWH-018.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)