634611
Neodymium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Dineodymium trioxide, Neodymia, Neodymium sesquioxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99.9% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: neodymium
particle size
<100 nm (BET)
density
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
InChI key
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.