S-039
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite-d5 (indole-d5)
About This Item
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]1(c2c(c(c1[2H])C(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])CCCC(O)C
InChI
1S/C24H23NO2/c1-17(26)8-7-15-25-16-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-6-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-6,9-14,16-17,26H,7-8,15H2,1H3/i4D,5D,12D,14D,16D
Clave InChI
LLFBQQHYZJTRAS-NXZSVEOISA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)