Documentos clave
900128E
Avanti
15(S)-HETE
Avanti Research - A Croda Brand, ethanol solution
Sinónimos:
15S-Hydroxy-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenoic acid
Seleccione un Tamaño
100 μG
US$ 241,00
500 μG
US$ 723,00
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
US$ 241,00
500 μG
US$ 723,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32O3
Número de CAS:
Peso molecular:
320.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (900128E-100UG)
pkg of 1 × 1 mL (900128E-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
100 μg/mL in ethanol (900128E-100UG)
500 μg/mL in ethanol (900128E-500UG)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
Clave InChI
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Descripción general
15(S)-HETE is a product of the arachidonic acid pathway. It is synthesized by the human lungs and airway epithelial cells. 15(S)-HETE is a potent mucosecretagogue in human airways.[1] It is a metabolite of 15-lipoxygenase. 15(S)-HETE is an endogenous ligand for peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ).[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
15(S)-HETE plays a role in various biological actions. It may play a role in pathogenesis and prevention of airway inflammatory disorders.[1] 15(S)-HETE is involved in inhibiting cell proliferation and induces apoptosis in various human cancers.[2]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900128E-100UG and 900128E-500UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
15 (S)-HETE modulates LTB4 production and neutrophil chemotaxis in chronic bronchitis
Profita M, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 279(4), C1249-C1258 (2000)
Huiling Yuan et al.
Thorax, 65(4), 321-326 (2010-04-15)
15-S-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE) and 13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)-HODE), both of which are metabolites of 15-lipoxygenases (15-LOXs), are endogenous ligands for peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma). The activation of PPARgamma inhibits cell growth and induces apoptosis in some cancers. The role of