Documentos clave
861810E
Avanti
arachidonic acid-d11
Avanti Research - A Croda Brand 861810E, ethanol solution
Sinónimos:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic-16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d11 acid
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 324,00
US$ 324,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 324,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21D11O2
Número de CAS:
Peso molecular:
315.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
US$ 324,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (861810E-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 861810E
concentración
1 mg/mL (861810E-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Arachidonic acid (ARA) is a polyunsaturated ω-6 fatty acid. It contains 20-carbon fatty acid chain along with four methylene- interrupted cis double bonds. ARA is present abundantly in phospholipids of cell membranes. It can be acquired from dietary sources.[1]
Aplicación
Arachidonic acid-d11 has been used in sobetiramides (Sob-AM2) quantification by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Arachidonic acid (ARA) governs the cell membrane fluidity and ion channels activity. Accumulation of free ARA leads to cytotoxicity followed by cell death.[1]
Envase
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (861810E-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)
Targeting fatty-acid amide hydrolase with prodrugs for CNS-selective therapy
Meinig J M, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(11), 2468-2476 (2017)