Merck
900129E
Avanti
15(S)-HAEA
Avanti Research - A Croda Brand (900129E), ethanol solution
Sinónimos:
15(S)-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenamide
Seleccione un Tamaño
50 μG
US$ 214,00
250 μG
US$ 797,00
US$ 214,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
US$ 214,00
250 μG
US$ 797,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H37NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
363.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 214,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
>99% (TLC)
form
ethanol solution
packaging
pkg of 1 × 250 μg (900129E-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (900129E-50UG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand (900129E)
concentration
250 μg/mL in ethanol (900129E-250UG)
50 μg/mL in ethanol (900129E-50UG)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(NCCO)=O
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-13-16-21(25)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-22(26)23-19-20-24/h4-5,8-11,14,17,21,24-25H,2-3,6-7,12-13,15-16,18-20H2,1H3,(H,23,26)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t21-/m0/s1
InChI key
XZQKRCUYLKDPEK-BPVVGZHASA-N
Categorías relacionadas
General description
15-HAEA is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH).[1]
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900129E-50UG, 900129E-250UG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Methylation and acetylation of 15-hydroxyanandamide modulate its interaction with the endocannabinoid system
Amadio D, et al.
Biochimie, 92(4), 378-387 (2010)