Saltar a
E4637
Elaidic acid
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Oleic acid, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Oleic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Número CAS:
Peso molecular:
282.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-006-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726543
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
288 °C/100 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
functional group
oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Gene Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O7501O3380O3880
biological source
semisynthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
Olea europaea
functional group
oleic acid
functional group
ester
functional group
ester, oleic acid
functional group
ester
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elaidic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)