Merck
870621P
Avanti
18:0-PhoDAG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycerol
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 763,00
25 MG
US$ 2.950,00
US$ 763,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 763,00
25 MG
US$ 2.950,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H64N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
664.96
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 763,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 25 mg (870621P-25mg)
1 ea of 5 mg (870621P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
photoswitchable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H64N2O5/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-40(45)47-34-39(33-44)48-41(46)24-20-22-36-27-31-38(32-28-36)43-42-37-29-25-35(26-30-37)21-6-4-2/h25-32,39,44H,3-24,33-34H2,1-2H3/b43-42+/t39-/m0/s1
Clave InChI
YOEPDENSWVOMRQ-VGDFDPFWSA-N
Descripción general
PhoDAG is a light-sensitive, photo-switchable diacylglycerol (DAG). It is inactive in the dark and gets activated by ultraviolet-A (UV-A) light. PhoDAG can be deactivated by blue light.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PhoDAG plays an important role in studying the pathophysiological role of diacylglycerol (DAG)-sensitive transient receptor potential (TRP) channels, which are involved in maintaining the homeostasis of the body.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
PhoDAGs enable optical control of diacylglycerol-sensitive transient receptor potential channels
Leinders-Zufall T, et al.
Cell Chemical Biology, 25(2), 215-223 (2018)