Merck
870622P
Avanti
18:0-azo PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 763,00
25 MG
US$ 2.880,00
US$ 763,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 763,00
25 MG
US$ 2.880,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H76N3O8P
Número de CAS:
Peso molecular:
830.08
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 763,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 25 mg (870622P-25mg)
1 ea of 5 mg (870622P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H76N3O8P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-45(50)54-38-44(39-56-58(52,53)55-37-36-49(3,4)5)57-46(51)27-23-25-41-30-34-43(35-31-41)48-47-42-32-28-40(29-33-42)24-9-7-2/h28-35,44H,6-27,36-39H2,1-5H3/b48-47+/t44-/m1/s1
Clave InChI
GSDWUNYUZXXUAG-MKVJPAFLSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870622P-5MG and 870622P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)