Documentos
330707
Avanti
Patrón de espectrometría de masas SPLASH LIPIDOMIX
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Patrón de espectrometría de masas SPLASH LIPIDOMIX, Patrón analítico lipidómico preparado en un solo vial para lípidos plasmáticos humanos
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
1 mg/mL (330707-1EA)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Dese un baño en su laboratorio y bucee directamente a la Lipidómica con nuestra mezcla fácil de usar de lípidos marcados con deuterio. El patrón para espectrometría de masas SPLASH LIPIDOMIX incluye todos las principales clases de lípidos en proporciones relativas al plasma humano, lo que permite agregar fácilmente a cada muestra una disolución de patrón interno. Esta mezcla de patrón interno se desarrolló en colaboración con Kim Ekroos (Zora Biosciences).
Application
El patrón para espectrometría de masas SPLASH LIPIDOMIX se ha utilizado:
  • como un patrón interno para caracterizar la hepatopatía grasa no alcohólica (NAFLD) de muestras de ratón y humanas
  • como patrón interno en la cuantificación de fosfolípidos del duodeno, el hígado y el tejido adiposo utilizando espectrometría de masas de tiempo de vuelo con cuadrupolo con cromatografía de líquidos de alto rendimiento (UPLC-q-Tof Ms)
  • en líneas celulares humanas antes del análisis de lípidos mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas (LC-MS)
Features and Benefits
  • Ahorro de tiempo: patrones internos premezclados.
  • Ahorro de dinero: 1 vial es suficiente para 100 muestras de plasma.
  • Se proporcionan concentraciones exactas para análisis lipidómico cuantitativo.
  • Aplicable a múltiples enfoques de MS.
  • Concentración de cada clase de lípido optimizada para análisis plasmático.
Packaging
Ampolla de vidrio ámbar precintada de 2 ml (330707-1EA)
Components
El patrón para espectroscopia de masas SPLASH LIPIDOMIX se suministra en 1 ml de metanol y contiene los siguientes componentes:
Componente de la mezclaConcentración deseada (μg/ml)
  • 15:0-18:1(d7) PC160
  • 15:0-18:1(d7) PE5
  • 15:0-18:1(d7) PS5
  • 15:0-18:1(d7) PG30
  • 15:0-18:1(d7) PI10
  • 15:0-18:1(d7) PA7
  • 18:1(d7) LPC25
  • 18:1(d7) LPE5
  • 18:1(D7) Éster de colesterol350
  • 18:1(d7) MG2
  • 15:0-18:1(d7) DG10
  • 15:0-18:1(d7)-15:0 TG55
  • 18:1(d9) SM30
  • Colesterol (d7)100
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 160μg/mLSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 30μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 10μg/mLSDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 7μg/mLSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 5μg/mLSDS
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research - A Croda Brand 791645C 350μg/mLSDS
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research - A Croda Brand 791646C 2μg/mLSDS
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 10μg/mLSDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLSDS
  • 700041Pcholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
Ver todo (14)
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Bernhard Drotleff et al.
Analytical and bioanalytical chemistry (2020-01-17)
Dental plaque is a structurally organized biofilm which consists of diverse microbial colonies and extracellular matrix. Its composition may change when pathogenic microorganisms become dominating. Therefore, dental biofilm or plaque has been frequently investigated in the context of oral health
Isabelle E Logan et al.
Microorganisms, 8(4) (2020-04-09)
A calorie-dense diet is a well-established risk factor for obesity and metabolic syndrome (MetS), whereas the role of the intestinal microbiota (IMB) in the development of diet-induced obesity (DIO) is not completely understood. To test the hypothesis that Swiss Webster
Denise Wolrab et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(10), 2375-2388 (2020-02-23)
Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry (UHPSFC/MS) has a great potential for the high-throughput lipidomic quantitation of biological samples; therefore, the full optimization and method validation of UHPSFC/MS is compared here with ultrahigh-performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC/MS) in hydrophilic interaction liquid
Bo Burla et al.
Journal of lipid research, 59(10), 2001-2017 (2018-08-18)
Human blood is a self-regenerating lipid-rich biological fluid that is routinely collected in hospital settings. The inventory of lipid molecules found in blood plasma (plasma lipidome) offers insights into individual metabolism and physiology in health and disease. Disturbances in the
Naren Gajenthra Kumar et al.
PloS one, 13(10), e0206606-e0206606 (2018-11-01)
Modification of the host lipidome via secreted enzymes is an integral, but often overlooked aspect of bacterial pathogenesis. In the current era of prevalent antibiotic resistance, knowledge regarding critical host pathogen lipid interactions has the potential for use in developing