840032P
Avanti
Brain PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
L-α-phosphatidylserine (Brain, Porcine) (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (840032P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840032P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (840032P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840032P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Clave InChI
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)