700185M
Avanti
18:1 Chol (D7) ester
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Sinónimos:
111015
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
methylene chloride solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (700185M-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700185M
concentración
1 mg/mL (700185M-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)