Merck
735000
Sigma-Aldrich
Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-d8
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 1.360,00
US$ 1.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 1.360,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4(CD=CDCH2)4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
312.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
-49 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]\C(CCCCC)=C(/[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D
Clave InChI
YZXBAPSDXZZRGB-FBFLGLDDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)