860903P
Avanti
17:0-17:1-17:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,3(d5)-diheptadecanoyl-2-(10Z-heptadecenoyl)-glycerol
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860903P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C54H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24,51H,4-20,22-23,25-50H2,1-3H3/b24-21-/i49D2,50D2,51D
Clave InChI
OWYYELCHNALRQZ-ADIIQMQPSA-N
Aplicación
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)