Documentos clave
LM6001
Avanti
d5-DG ISTD Mix I
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
Sinónimos:
d5-DG ISTD Mix I, d5-DG Internal Standard Mixture I, ttoluene:methanol (1:1)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 496,00
US$ 496,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 496,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
US$ 496,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM6001-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
d5-DG ISTD Mix I has been used as a lipid internal standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry to study the lipid dysregulation in behavioral variant frontotemporal dementia (bvFTD)[1] and as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extract concentrations.[2]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM6001-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lipidomics Analysis of Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: A Scope for Biomarker Development
Kim WS, et al.
Frontiers in Neurology, 9, 104-104 (2018)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)