857503P
Avanti
16:0-a15:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P), powder
Sinónimos:
1-Palmitoyl-(12S-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (857503P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (857503P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P)
tipo de lípido
phospholipids
bacterial lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-24-27-30-38(41)45-34-37(35-47-49(43,44)46-33-32-40(4,5)6)48-39(42)31-28-25-22-19-18-20-23-26-29-36(3)8-2/h36-37H,7-35H2,1-6H3/t36-,37-/m1/s1
Clave InChI
WJIZATXJPUTHHS-FZNHDDJXSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)