Saltar a
857504P
Avanti
16:0-i15:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-Palmitoyl-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 253,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 406,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H78NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
720.01
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
16:0-i15:0 PC, Avanti Research - A Croda Brand (857504P), powder
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (857504P-10MG), pkg of 1 × 5 mg (857504P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand (857504P)
lipid type
phospholipids
bacterial lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-27-30-38(41)45-34-37(35-47-49(43,44)46-33-32-40(4,5)6)48-39(42)31-28-25-22-19-16-17-20-23-26-29-36(2)3/h36-37H,7-35H2,1-6H3/t37-/m1/s1
InChI key
GKOJJQSSOMSCPH-DIPNUNPCSA-N
General description
16:0-i15:0 phosphatidylcholine (PC) is an asymmetric saturated PC. Phosphatidylcholine (PC) is one of the major zwitterionic glycerophospholipids of the eukaryotic membranes. PC is synthesized in higher eukaryotes via two pathways namely the triple methylation of phosphatidylethanolamine and the cytidine diphosphate (CDP)-choline pathway.[1] PC is a cylindrical shaped molecule.
Biochem/physiol Actions
16:0-i15:0 is used in the preparation of liposomes and large unilamellar vesicles. Phosphatidylcholine (PC) is essential for maintaining the structure and functions of the membrane. PC is the substrate for sphingomyelin synthesis. PC is the precursor for various second messenger like phosphatidic acid, lysophosphatidic acid, diacylglycerol. Biosynthesis of PC is essential for normal very low density lipoprotein secretion from hepatocytes. PC is the dominant phospholipid present in cancer and non-neoplastic tissues.[1]
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857504P-5MG and 857504P-10MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)