857511P
Avanti
Iso 15:0 Fatty Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand (857511P), powder
Sinónimos:
13-Methyltetradecanoic acid
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (857511P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857511P-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand (857511P)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)