810255P
Avanti
TopFluor™ Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Bodipy Cholesterol; Bdp-Chol
Seleccione un Tamaño
US$ 365,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 365,00
Productos recomendados
descripción
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesterol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810255P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810255P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810255P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)