810284P
Avanti
TopFluor™ Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P, powder
Sinónimos:
1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810284P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)